Learn More
Fisherbrand™ Aufsatz für PCR-Platten, Zubehör für Whirlimixer Plus
Diese Zubehörteile für die Mischplattform CM-2 Cyclone+ sind ideal für Labor, Forschung und andere Umgebungen und einfach aufzudrücken und abzuheben.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10296713
  • 95.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör-Mischplattform für CM-2 Cyclone+
  • Für PCR-Platten/MT-Platten ohne Rand
  • Einfaches Aufdrücken und Abheben
  • Das leicht zu reinigende Design ermöglicht das Autoklavieren der gesamten Plattform.
Specifications
Specifications
Plattform
Für PCR-Platten/MT-Platten ohne Rand
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers