Learn More
C646, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495878 10 mg -
16492027 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495878 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13823
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress C646 is a selective and competitive histone acetyltransferase p300 inhibitor with Ki of 400 nM, and is less potent for other acetyltransferases.
C646 is a selective and competitive histone acetyltransferase p300 inhibitor with Ki of 400 nM, and is less potent for other acetyltransferases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C646
CAS 328968-36-1
Farbe Red Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H19N3O6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (37.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2N=C(C)/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C4=CC(C)=C(C)C=C4[N+]([O-])=O)O3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 445.42
Formelmasse 445.42
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease