missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C9orf64 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 27797-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The C9orf64 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human C9orf64. This antibody recognizes human antigen. The C9orf64 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| C9orf64 | |
| 250 μg/mL | |
| MGC10999; RP11-575L7.5 | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| 84267 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human | |
| 34-39 kDa | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur