missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C9orf64 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
| Antigen | C9orf64 |
|---|---|
| Konzentration | 250 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Form | Liquid |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30234096
|
Proteintech
27797-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 € 349.00 € / 150 Mikroliter Sparen 61.00 € 14% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30234241
|
Proteintech
27797-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 € 129.00 € / 20 Mikroliter Sparen 16.00 € 11% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The C9orf64 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human C9orf64. This antibody recognizes human antigen. The C9orf64 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| C9orf64 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Liquid | |
| Human | |
| MGC10999; RP11-575L7.5 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 250 μg/mL | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 84267 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts