missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C9orf64 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 27797-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The C9orf64 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human C9orf64. This antibody recognizes human antigen. The C9orf64 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| C9orf64 | |
| 250 μg/mL | |
| MGC10999; RP11-575L7.5 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| 84267 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human | |
| 34-39 kDa | |
| Liquid |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?