Learn More
CA-074, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483828
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483828 10 mg -
16446557 5 mg -
16440999 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483828 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103350
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CA-074
CAS 134448-10-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H29N3O6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (326.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](CCC1)C(O)=O)[C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H]2[C@@H](C(NCCC)=O)O2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 383.44
Formelmasse 383.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease