Learn More
MedChemExpress Cabazitaxel
Artikelnummer. 16402637
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16402637 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402637 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15459
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cabazitaxel is a semi-synthetic derivative of the natural taxoid 10-deacetylbaccatin III with potential antineoplastic activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 835.93 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 183133-96-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.19%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.63 mM)
Synonym XRP6258∣ RPR-116258A∣ taxoid XRP6258
Ziel Microtubule/Tubulin∣Autophagy
Menge 50 mg