Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 hellgrauen Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3049604130508
Weitere Details : Netto-Gewicht : 66.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15283048
  • 1150.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beinhaltet: 3 Einlegeböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden
Beschreibung
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung
Spezifikation
Spezifikation
1835 mm
Chemikalienschrank
996 mm
Pulverbeschichtet struktur
1055 mm
116,50 kg
Anthrazitgrau (RAL7016) / Lichtgrau (RAL7035)
520 mm
Flügel, Festes Fenster
2
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
493 mm
Stahlblech
520 x 1055 x 1950 mm
493 x 996 x 1835 mm
Standard
1950 mm
3
DIN EN 16121/16122 konform