Learn More
YSI™ Kabel und DO/Temperatur/Leitfähigkeitssonden für Multisondensystem 556
Tragbares Multi-Probenmessgerät
Marke: YSI™ 556320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
DO-/Temperatur-/Leitfähigkeitssonde und Kabel. Erforderlich zur Messung von gelöstem Sauerstoff, Temperatur und Leitfähigkeit.
Spezifikation
64 ft. | |
Temperature/conductivity sensor | |
Tragbares Multi-Probenmessgerät Modell YSI 556 | |
Misst DO, Temperatur, Leitfähigkeit |
20 m | |
1 Year | |
Do/Temperatur/Leitfähigkeit |