Learn More
Cabotegravir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16476658 10 mg -
16412747 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16476658
Marke: Medchem Express HY15592
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cabotegravir (GSK-1265744) is a orally active and long-acting HIV integrase inhibitor and organic anion transporter 1/3 (OAT1/OAT3) inhibitor with IC50 values of 2.5 nM, 0.41 μM and 0.81 μM for HIVADA, OAT3 and OAT1, respectively.
Cabotegravir is primarily metabolized by uridine diphosphate glucuronosyltransferase (UGT) 1A1, with low potential to interact with other antiretroviral drugs (ARVs). Cabotegravir can be used to research AIDS.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cabotegravir
Physikalische Form Powder
CAS 1051375-10-0
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17F2N3O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym GSK-1265744 S/GSK1265744
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (41.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(CNC(C2=CN3C(C(N([C@@H](C)CO4)[C@@]4([H])C3)=O)=C(O)C2=O)=O)C=CC(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 405.35
Formelmasse 405.35
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research