Learn More
Kakodylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2,5g
10g
Beschreibung
A useful arsenic acid for proteomics research. It a good substitute for phosphate in applications to avoid phosphates. Cacodylic Acid is useful for some DNA applications and is also popular in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine nützliche Arsensäure für die Proteomikforschung. Es ist ein guter Ersatz für Phosphat in Anwendungen, in denen Phosphate vermieden werden sollen. Kakodylsäure ist für einige DNA-Anwendungen nützlich und auch in der Mikroskopie beliebt.
Löslichkeit
In Wasser (50 mg/ml), Wasser (2000 bei 25 °C), Alkoholen und Essigsäure löslich. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Feuchtigkeit, Luft und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Eine nützliche Arsensäure für die Proteomikforschung. Es ist ein guter Ersatz für Phosphat in Anwendungen, in denen Phosphate vermieden werden sollen. Kakodylsäure ist für einige DNA-Anwendungen nützlich und auch in der Mikroskopie beliebt.
Löslichkeit
In Wasser (50 mg/ml), Wasser (2000 bei 25 °C), Alkoholen und Essigsäure löslich. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Feuchtigkeit, Luft und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cacodylic acid |
Schmelzpunkt | 200 °C |
UN-Nummer | UN1572 |
Beilstein | 1736965 |
Merck Index | 14,1604 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether. |
Formelmasse | 138 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 2,5g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |