missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadazolid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16443018
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16443018 10 mg 10 Milligramm
16434326 100 mg -
16429586 50 mg -
16425757 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16443018 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100436

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.

Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cadazolid
Physikalische Form Solid
CAS 1025097-10-2
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H29F2N3O8
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym ACT-179811
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCC(O)(COC5=CC=C(N6C(O[C@@H](CO)C6)=O)C=C5F)CC4)=C3)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 585.55
Formelmasse 585.55
Reinheit (%) 98.66%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.