Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Marke:  Cadence Science™ 4173
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11735825
  • 350.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
  • Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
  • Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Spezifikation
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
1,5 in.
12 Nadeln
22 ga.
Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung
Zugangskanülen
Ende gebogen