Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Marke: Cadence Science™ 4176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
- Gebogene Edelstahlnadeln zum Durchstechen von Septen ohne Septumbeschädigung
- Zur nichtstanzenden Penetration von Septen und Gummiverschlüssen bei luftempfindlichen und luftentzündlichen Verbindungen
Spezifikation
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr | |
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie | |
6 in. | |
12 Nadeln |
22 ga. | |
Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung | |
Zugangskanülen | |
Ende gebogen |