Learn More
Caffeic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Caffeic acid |
| CAS | 331-39-5 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H8O4 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.16 |
| Formelmasse | 180.16 |
| Mehr anzeigen |