Learn More
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499036 100 mg -
16488928 10 mg 10 Milligramm
16471368 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16499036 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0274
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeic acid phenethyl ester
CAS 104594-70-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H16O4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 284.31
Formelmasse 284.31
Reinheit (%) 98.19%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease