Learn More
DiscoverX CAL-101 (Idelalisib, GS-1101)
Artikelnummer. 17302579
Encompass
Change view
Click to view available options
:
10 mg
Artikelnummer.
17302579 10 mg
1 options
Artikelnummer. 17302579
Marke: DiscoverX 921258
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAL-101 (Idelalisib, GS-1101) is an inhibitor for PI3KΔ/P110Δ. Provided as 10mg of dry powder.
CAL-101 (Idelalisib, GS-1101, Zydelig) is a synthetic drug that potently inhibits the phosphoinositide 3-kinase P110Δ(PI3KΔ), with 40-300-fold selectivity over p110α, β, and γ. CAL-101 is FDA approved for treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in combination with rituximab. Provided as 10mg of dry powder.