Learn More
Calbindin D-28K Antibody (rCALB1/13280), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44623-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30298401
  • 256.00 € / 20 Mikrogramm
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Calbindin D-28K
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot
rCALB1/13280
Unconjugated
CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin 1/2 protein (Uniprot: P05937). Exact sequence is proprietary.
20 μg
Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
793
Store at 4⪚C.
IgG1 κ