Learn More
Calbindin D-28K Antibody (rCALB1/13280), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen Calbindin D-28K
Klon rCALB1/13280
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30298401
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-44623-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30287043
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-44623-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Calbindin D-28K
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin 1/2 protein (Uniprot: P05937). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
rCALB1/13280
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
10 mM PBS with 0.05% BSA
793
IgG1 κ
Protein A or G purified