Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein AM Viability Dye (UltraPure Grade)
Artikelnummer. 15560597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15560597 20 x 50 μg 20 Stück
15550597 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15560597 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 65085378
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ein membrandurchlässiger Farbstoff zur Markierung lebender Zellen. Beim Eindringen in die Zelle spalten intrazelluläre Esterasen die Acetoxymethylester-Gruppe (AM) auf, sodass der membrandurchlässige Calcein Fluoreszenzfarbstoff eindringen kann.
  • Beim Eindringen in die Zelle spalten intrazelluläre Esterasen die Acetoxymethyl(AM)ester-Gruppe ab, sodass der nicht membrangängige Calcein-Fluoreszenzfarbstoff eindringen kann.
  • Apoptotische und tote Zellen mit kompromittierten Zellmembranen enthalten kein Calcein.
  • Calcein wird idealerweise bei 495 nm angeregt und hat eine Spitzenemission bei 515 nm.
  • Für die Durchflusszytometrie kann es vo einem Blau-Laser (488 nm) angeregt und mit Filtern für FITC/Alexa Fluor™ 488 (530/30) nachgewiesen werden.
  • Für die mehrfarbige Durchflusszytometrie werden Konzentrationen im Bereich von 5 bis 20 nmol empfohlen, damit eine erfolgreiche Kompensation gegeben ist.
  • Eine gleichzeitige Färbung mit Annexin V oder 7-AAD wird empfohlen, um eine größtmögliche Auflösung zwischen lebenden und toten/apoptotischen Zellen zu erreichen.
  • Wenn eine einfarbige Analyse gewünscht wird, kann eine verbesserte Auflösung zwischen lebenden und toten/apoptotischen Zellen erzielt werden, verwenden Sie CALCEIN Blue AM (Best.- Nr. 65-0855) oder CALCEIN Violett 450 AM (Best.- Nr. 65-0854).
  • Calcein AM sollte in qualitativ hochwertigem, frisch geöffnetem DMSO rekonstituiert werden.
  • Nach der Rekonstitution sollte es bei -20 °C mit Trockenmittel gelagert und innerhalb kurzer Zeit verwendet werden (Einfrieren-Auftauen ist zu vermeiden).
  • Reinheit: > 95 % (ermittelt anhand HPLC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Emission 495/515
Produktlinie eBioscience
Menge 20 x 50 μg