Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein AM Viability Dye (UltraPure Grade)
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Stück
Beschreibung
- Beim Eindringen in die Zelle spalten intrazelluläre Esterasen die Acetoxymethyl(AM)ester-Gruppe ab, sodass der nicht membrangängige Calcein-Fluoreszenzfarbstoff eindringen kann.
- Apoptotische und tote Zellen mit kompromittierten Zellmembranen enthalten kein Calcein.
- Calcein wird idealerweise bei 495 nm angeregt und hat eine Spitzenemission bei 515 nm.
- Für die Durchflusszytometrie kann es vo einem Blau-Laser (488 nm) angeregt und mit Filtern für FITC/Alexa Fluor™ 488 (530/30) nachgewiesen werden.
- Für die mehrfarbige Durchflusszytometrie werden Konzentrationen im Bereich von 5 bis 20 nmol empfohlen, damit eine erfolgreiche Kompensation gegeben ist.
- Eine gleichzeitige Färbung mit Annexin V oder 7-AAD wird empfohlen, um eine größtmögliche Auflösung zwischen lebenden und toten/apoptotischen Zellen zu erreichen.
- Wenn eine einfarbige Analyse gewünscht wird, kann eine verbesserte Auflösung zwischen lebenden und toten/apoptotischen Zellen erzielt werden, verwenden Sie CALCEIN Blue AM (Best.- Nr. 65-0855) oder CALCEIN Violett 450 AM (Best.- Nr. 65-0854).
- Calcein AM sollte in qualitativ hochwertigem, frisch geöffnetem DMSO rekonstituiert werden.
- Nach der Rekonstitution sollte es bei -20 °C mit Trockenmittel gelagert und innerhalb kurzer Zeit verwendet werden (Einfrieren-Auftauen ist zu vermeiden).
- Reinheit: > 95 % (ermittelt anhand HPLC)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 495/515 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 20 x 50 μg |