Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein Violett 450 AM Viabilitäts-Farbstoff
Artikelnummer. 15570597
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 15570597
Marke: Invitrogen™ 65085439
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Membrangängiger Farbstoff zur Kennzeichnung von lebenden Zellen. Beim Eintritt in die Zelle spalten intrazelluläre Esterasen die Acetoxymethyl (AM)-Estergruppe, wodurch der nicht-membrangängige fluoreszierende Farbstoff Calcein Violet freigesetzt wird. Apoptotische und tote Zellen mit komprimierten Zellmembranen enthalten kein Calcein 450 Violett.
  • Molekulargewicht: 600 g/mol
  • Spitzenanregung: 408 nm
  • Spitzenemission: 450 nm
  • Rekonstitution in hochwertigem, frisch geöffnetem DMSO
  • Nach der Rekonstitution bei −20 °C mit Trockenmittel lagern und innerhalb kurzer Zeit verwenden. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
  • Für die Fluoreszenzmikroskopie verwenden Sie die entsprechenden Filtersätze für die Detektion
  • Für die Durchflusszytometrie mit der violetten Laserlinie (450 nm) anregen und mit Filtern für Pacific Blue™/eFluor™ 488 (450/50) nachweisen
  • Eine gleichzeitige Färbung mit Annexin V oder 7-AAD wird empfohlen, um eine größtmögliche Auflösung zwischen lebenden und toten/apoptotischen Zellen zu ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Emission 408⁄450
Produktlinie eBioscience
Menge 1 mg