missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcineurin A Mouse anti-Human, Clone: CALNA/2353, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
484.00 €
Spezifikation
| Antigen | Calcineurin A |
|---|---|
| Klon | CALNA/2353 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18666168
|
Novus Biologicals
NBP3-07658-100ug |
100 μg |
484.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Calcineurin A Monoclonal specifically detects Calcineurin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Calcineurin A | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Protein Phosphatase, Wnt Signaling Pathway | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 5530 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| CALNA/2353 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| calcineurin A alpha, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, CALN, CALNAcatalytic subunit, alpha isoform, CAM-PRP catalytic subunit, CNA, CNA1CALNA1, EC 3.1.3.16, PPP2BCCN1, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform(calcineurin A alpha), protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform | |
| Recombinant full-length human Calcineurin A protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts