Learn More
Calcipotriol monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16464206
Marke: Medchem Express HY10001A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcipotriol monohydrate
Physikalische Form Solid
CAS 147657-22-5
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H42O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC\2.O
Molekulargewicht (g/mol) 430.62
Formelmasse 430.62
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.