Learn More
Calcitriol Impurities D, MedChemExpress
Beschreibung
Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcitriol Impurities D |
| CAS | 103656-40-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H46O3 |
| Menge | 1 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (232.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 430.66 |
| Formelmasse | 430.66 |
| Mehr anzeigen |