Learn More
Calciumformiat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024373
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
544-17-2
C2H2CaO4
130.112
MFCD00036108
CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
10997
CHEBI:81851
Calcium;diformiat
C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
544-17-2
C2H2CaO4
130.112
MFCD00036108
CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
10997
CHEBI:81851
Calcium;diformiat
C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
An industrial chemical compound and faster setting, early strength gain accelerating admixture for concrete or mortars. It is used in the building industry, in the production of feedstuff mixtures, for silage and in the tannery. Also used in leather tanning, producing formic acid, concrete cure accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine industriell verwendete chemische Verbindung, Abbindebeschleuniger für Beton und Mörtel, sorgt für eine schnellere Abbindung und eine frühere Belastbarkeit. Verwendung in der Bauindustrie, bei der Herstellung von Mischfuttermitteln, für Silage und in der Gerberei. Verwendung zudem in der Ledergerberei, in der Herstellung von Ameisensäure und als Abbindebeschleuniger für Beton.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium formate
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 2.02
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 130.12
Reinheit (%) 98%