Learn More
Calcium polystyrene sulfonate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Calcium polystyrene sulfonate is an ion-exchange resin used for reducing blood levels of potassium. Calcium polystyrene sulfonate is used to treat hyperkalemia in patients with chronic kidney disease (CKD).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium polystyrene sulfonate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 37286-92-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | (C8H8O3S)x.xCa |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Poly(styrenesulfonic acid) calcium salt |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣1M HCl : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 1 with HCl) (insoluble) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.