Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Hydroxy-4-(2-Hydroxy-4-Sulfo-1-Naphthylazo)Naphthalin-2-Carbonsäure, Indikator-Gütegrad, rein
Artikelnummer. 10428130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10428130 50 g Glasflasche 50 Gramm
10501411 10 g Glasflasche 10 Gramm
10247703 250 g Glasflasche 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10428130
Marke: Thermo Scientific Chemicals 157310500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Calconcarbonsäure, Indikatorqualität, Acros Organics, Menge:250g, Verpackung:Glasflasche, schwarz bis violett, Gütegrad:Extra Pure, Schmelzpunkt:300 °C, Molekulargewicht:438,4, CAS:3737-95-9, EINECS-Nummer:223-117-, Formelmasse:438,4, Gesundheitsgefahr 1:GHS-Signalwort:Warnhinweis
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3737-95-9
Summenformel C21H14N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 438.4
MDL-Nummer MFCD00004078
InChI-Schlüssel ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonym calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1 -ylidene)hydrazinyl]naphthalin-2-Carboxylsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calconcarboxylic acid
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Schwarz bis Purpur
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 438.4
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calconcarboxylic acid, indicator grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.