Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Hydroxy-4-(2-Hydroxy-4-Sulfo-1-Naphthylazo)Naphthalin-2-Carbonsäure, Indikator-Gütegrad, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calconcarboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 300°C |
| Farbe | Schwarz bis Purpur |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol |
| Formelmasse | 438.4 |
| Güte | Extrarein |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Calconcarboxylic acid, indicator grade
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.