Learn More
Calf thymus DNA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16487017
Marke: Medchem Express HY109517
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.
Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calf thymus DNA
Physikalische Form Powder
CAS 91080-16-9
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Calf thymus DNA]
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.