missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calf thymus DNA, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494298
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16494298

Marke: Medchem Express HY109517

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.

Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Calf thymus DNA
Physikalische Form Powder
CAS 91080-16-9
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Calf thymus DNA]
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt