Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur und Feuchte
Kalibrierzertifikat Temperatur und Feuchte
Marke: BINDER™ 8012-1614
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
Kalibrierzertifikat Temperatur und Feuchte - Räumliche Temperatur- (nach DIN12880) und Feuchtemessung inklusive Zertifikat, 27 Messpunkte Temperatur und ein Messpunkt Feuchte, bei 25 °:C / 60 % r.F. oder bei vorgegebenen PrüfwertenSpezifikation
BINDER Schränke MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 | |
Kalibrierzertifikat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung |
Kalibrierzertifikat, Temperatur und Feuchte – Messung von Temperatur (nach DIN 12880) und Feuchte, mit Zertifikat, 27 Temperaturmessstellen und 1 Feuchtemessstelle, bei 25°C/60 % rF (oder bei vorgegebenen Werten) | |
27 Messpunkte |