Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur und Feuchte
Kalibrierzertifikat Temperatur und Feuchte
Marke: BINDER™ 8012-1615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
Kalibrierzertifikat Temperatur und Feuchte - Räumliche Temperatur- (nach DIN12880) und Feuchtemessung inklusive Zertifikat, 27 Messpunkte Temperatur und ein Messpunkt Feuchte, bei 25 °:C / 60 % r.F. oder bei vorgegebenen PrüfwertenSpezifikation
BINDER Schränke MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720 | |
Kalibrierzertifikat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung |
Kalibrierzertifikat, Temperatur und Feuchtigkeit – Temperatur (nach DIN12880) und Feuchtigkeitsmessung inkl. Zertifikat, 27 Temperaturmesspunkte und 1 Feuchtemesspunkt, bei 25 °C/60 % relative Luftfeuchtigkeit oder (bei vorgegebenen Werten) | |
27 Messpunkte |