Learn More
Calix[4]-Aren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499227 1 g 1 Gramm
11409237 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21320.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74568-07-3 | C28H24O4 | 424.496 g/mol
Functionalized calix[4]arenes can bind DNA and induce cell transfection. Calixarenes lend themselves well to many applications because of the multiplicity of options for such structural elaboration such as in electrochemical sensors, optical sensors, chiral recognition devices,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Funktionalisierte Kalix[4]-Arene können DNA binden und Zelltransfektion induzieren. Calixarene eignen sich aufgrund der Vielzahl von Optionen für eine solche strukturelle Ausarbeitung gut für viele Anwendungen, z. B. in elektrochemischen Sensoren, optischen Sensoren, chiralen Erkennungsgeräten,
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74568-07-3
Summenformel C28H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 424.496
MDL-Nummer MFCD00143912
InChI-Schlüssel YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 4 arene, tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene 1g, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 aren, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, purum hplc
PubChem CID 562409
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=CC=CC(=C4O)CC5=CC=CC1=C5O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calix[4]arene
Schmelzpunkt 315°C to 318°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 424.5
Reinheit (%) 98%