Learn More
Calix[6]-Aren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497224 25 g 25 Gramm
11477224 1 g 1 Gramm
11487224 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21608.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96107-95-8 | C42H36O6 | 636.744 g/mol
It is used as a starting material for preparing functionalized calixarenes. It finds its uses as a pharmaceutical intermediate. It is also used in complexation and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Ausgangsmaterial für die Vorbereitung funktionalisierter Kalixarene verwendet. Es findet seine Verwendung als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Es wird auch bei der Komplexierung und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
0.180 g/100 g Wasser bei 25 °C. Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Ether, Kohlenstoff-Disulfid, Aceton, Ölen, Kohlenstofftetrachlorid und Eisessigsäure.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96107-95-8
Summenformel C42H36O6
Molekulargewicht (g/mol) 636.744
MDL-Nummer MFCD00143083
InChI-Schlüssel JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 6 arene, hexahydroxycalix 6 arene
PubChem CID 2724885
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=CC=CC(=C5O)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC1=C7O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calix[6]arene
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen 0.180g/100g of water @ 25°C. Miscible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,acetone,oils,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Formelmasse 636.74
Reinheit (%) 98%