missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calnexin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
| Antigen | Calnexin |
|---|---|
| Klon | 3K18 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30235038
|
Proteintech
81938-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00 € 129.00 € / 20 Mikroliter Sparen 20.00 € 13% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30233548
|
Proteintech
81938-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00 € 399.00 € / 100 Mikroliter Sparen 40.00 € 9% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The Calnexin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human Calnexin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Calnexin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Spezifikation
| Calnexin | |
| 1000 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 821 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 3K18 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CNX; FLJ26570; IP90; P90 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts