missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Calpain-XI-Hemmer

Artikelnummer. 15407179
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15407179

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J65991.#0

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 145731-49-3
Summenformel Gehäuse C26H40N4O6
Synonym Z-Leu-α-Aminobutyrinsäure-CONH(CH2)3-morpholin; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholin

Specifikationer

Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges Dipeptidyl →-Ketoamid, das als potenter, hochselektiver, reversibler und aktiver Inhibitor für Calpain-1 und -2 wirkt.
Formelmasse 504,60
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Fest
InChI-Schlüssel TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)C(=O)NCCCN1CCOCC1
IUPAC-Name benzyl N-{3-methyl-1-[(1-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]carbamoyl}-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 504.63
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.