Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpain-XI-Hemmer
Artikelnummer. p-7070099
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15417179 1 mg 1 Milligramm
15407179 5 mg 5 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15417179
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65991.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145731-49-3
Summenformel Gehäuse C26H40N4O6
Synonym Z-Leu-α-Aminobutyrinsäure-CONH(CH2)3-morpholin; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholin
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges Dipeptidyl →-Ketoamid, das als potenter, hochselektiver, reversibler und aktiver Inhibitor für Calpain-1 und -2 wirkt.
Formelmasse 504,60
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Fest
InChI-Schlüssel TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)C(=O)NCCCN1CCOCC1
IUPAC-Name benzyl N-{3-methyl-1-[(1-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]carbamoyl}-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 504.63