Learn More
Calpeptin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 15443249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443249 10 mg 10 Milligramm
15453249 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60481.MA
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Inhibitor des calciumabhängigen Protease-Calpain und Cathepsin L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117591-20-5
Summenformel C20H30N2O4
Synonym N-Benzyloxycarbonyl-L-leucyl-norleucinal; Z-Leu-norleucinal
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor des calciumabhängigen Protease-Calpain und Cathepsin L
Formelmasse 362,50g/mol
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 15mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay ≥98%