Learn More
Calpeptin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499506
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499506 50 mg 50 Milligramm
16460906 200 mg 200 Milligramm
16455597 5 mg 5 Milligramm
16454266 100 mg -
16432858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499506 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100223
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calpeptin
Physikalische Form Solid
CAS 117591-20-5
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H30N2O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (275.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CCCC)=O)CC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 362.46
Formelmasse 362.46
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research