Learn More
Invitrogen™ Human CAMK2D (CaMKII Delta), His Tag Recombinant Protein
Human CAMK2D (CaMKII Delta), His Tag Recombinant Protein
632.00 € - 7900.00 €
Specifications
Zugriffsnummer | NP_742113 |
---|---|
Gen-Alias | CAMK2D (CaMKII Delta) |
Kinase-Familie | CAMK2 Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
11573447
|
Invitrogen™
PV3373 |
10 μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15438453
|
Invitrogen™
PR5448A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10200243
|
Invitrogen™
PV3978 |
1mg |
7900.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Aberrant expression of CAMK2D has been observed both in tumor cell lines and in the cardiac tissue of patients with dilated cardiomyopathy.
Specifications
NP_742113 | |
CAMK2 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
CAMK2D (CaMKII Delta) | |
Human | |
His Tag |