Learn More
Campesterol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16470386 2 mg -
16461638 5 mg -
16429228 10 mg 10 Milligramm
16413926 25 mg -
4 options
Artikelnummer. 16470386
Marke: Medchem Express HYN1459
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.
Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Campesterol
CAS 474-62-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H48O
Menge 2 mg
Synonym (24R)-5-Ergosten-3β-ol
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 9.09 mg/mL (22.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekulargewicht (g/mol) 400.68
Formelmasse 400.68
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death