Learn More
(+/-)-Camphen, Tech. (Summe aus Camphen + Fenchen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429186 50 g 50 Gramm
11439186 250 g 250 Gramm
11419186 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18040.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Camphene is used in the preparation of fragrances and as a food additive for flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Camphen wird bei der Herstellung von Duftstoffen und als Lebensmittelzusatzstoff für Aromastoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-92-5
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00066603
InChI-Schlüssel CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Camphene
Namenshinweis sum of camphene + fenchene
Schmelzpunkt ∼35°C
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 34°C (94°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,1730
Synonym 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
SMILES CC1(C)C2CCC(C2)C1=C
IUPAC-Name (1S,4S)-3,3-Dimethyl-2-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan
PubChem CID 6560154
Formelmasse 136.24
Güte Technisch