Learn More
(+/-)-Campher, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478960 100 g 100 Gramm
11454343 500 g 500 Gramm
11464343 2500 g 2500 Gramm
11488960 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478960 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10936.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Camphor is used in the preparation of mothballs. It acts as a plasticizer for nitrocellulose, and an ingredient for fireworks and explosive munitions. It is useful in the treatment of sprains, swellings and inflammation. It is also used to synthesize carbon nanotubes by chemical vapor deposition process of camphor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Campher wird bei der Herstellung von Mothbällen verwendet. Fungiert als Weichmacher für Nitrocellulose und als Zutat für Feuerwerkskörper und explosive Munition. Ist nützlich bei der Behandlung von Verstauchungen, Schwellungen und Entzündungen und wird auch zur Synthese von Kohlenstoff-Nanoröhrchen durch chemische Dampfabscheidung von Campher verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethanol, Diethylether, Chloroform und Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und chlorierten Lösungsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-22-2
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00074738,MFCD00064149
InChI-Schlüssel DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC-Name 4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Camphor
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Prozentgehaltsbereich 96%
Geruch Camphor-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2717
Beilstein 1907611
Merck Index 14,1732
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethanol,diethylether,chloroform and acetic acid.
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Camphor
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Camphor