Learn More
(±)-Camphor, TRC
Artikelnummer. 30134920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134920 100 g 100 Gramm
17954555 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC165805100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-22-2
Summenformel C10 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Synonym Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, (±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor
IUPAC-Name (1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Camphor
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formelmasse 152.1201