Learn More
(+/-)-Campherchinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497167 25 g 25 Gramm
11487167 5 g 5 Gramm
11458960 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14967.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.86 €
    202.65 € / 25 Gramm
    Sparen 45.21 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Camphorquinone derivative (i.e. carboxylated camphorquinone) is used as visible-light photoinitiator in biomedical applications. It is also used in dentistry and is often used in conjunction with hydrogen donating amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Camphorquinon-Derivat (also carboxyliertes Camphorquinon) wird als sichtbarer Licht-Photoinitiator in biomedizinischen Anwendungen verwendet. Wird auch in der Zahnmedizin und häufig in Verbindung mit wasserstoffspendendem Amin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10373-78-1
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00064160
InChI-Schlüssel VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
IUPAC-Name 4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dion
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Camphorquinone
Schmelzpunkt 198°C to 202°C
Menge 25 g
Beilstein 1909463
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene.
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 99%