Learn More
Candesartan Cilexetil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 16481866
Marke: Medchem Express HY17505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Candesartan Cilexetil
CAS 145040-37-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H34N6O6
Menge 500 mg
Synonym TCV-116
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (81.88 mM)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)OC(OC(OC6CCCCC6)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 610.66
Formelmasse 610.66
Reinheit (%) 99.92%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.