Learn More
Canertinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490976
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490976 200 mg -
16474926 100 mg 100 Milligramm
16453888 10 mg 10 Milligramm
16400257 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490976 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10367
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Canertinib (CI-1033;PD-183805) is a potent and irreversible EGFR inhibitor; inhibits cellular EGFR and ErbB2 autophosphorylation with IC50s of 7.4 and 9 nM. Canertinib is active against vaccinia virus respiratory infection in mice.
Canertinib (CI-1033
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Canertinib
CAS 267243-28-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H25ClFN5O3
Menge 200 mg
Synonym CI-1033 PD-183805
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 12.5 mg/mL (25.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 4.9 mg/mL (10.08 mM; Need warming)
SMILES O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)F)=NC=N2)=C1)OCCCN4CCOCC4)C=C
Molekulargewicht (g/mol) 485.94
Formelmasse 485.94
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease