Learn More
ACROBiosystems Canine CD47 Protein, His Tag
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Molekulargewicht 15.8 kDa
Quelle Canine CD47, His Tag (CD7-C52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Asn 140 (Accession # F1P6D7-1).
Immunogen Gln 19 - Asn 140
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias CD47,MER6,IAP,OA3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16437319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-C52H5-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16447319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-C52H5-1MG
1 mg
3108.82 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Leukocyte surface antigen CD47 is also known as Antigenic surface determinant protein OA3, Integrin-associated protein (IAP) and Protein MER6. CD47 contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD47 is very broadly distributed on normal adult tissues. CD47 has a role in both cell adhesion by acting as an adhesion receptor for THBS1 on platelets, and in the modulation of integrins and plays an important role in memory formation and synaptic plasticity in the hippocampus by similarity. CD47 is the receptor for SIRPA, binding to which prevents maturation of immature dendritic cells and inhibits cytokine production by mature dendritic cells. CD47 Interaction with SIRPG mediates cell-cell adhesion, enhances superantigen-dependent T-cell-mediated proliferation and costimulates T-cell activation.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 15.8 kDa. The protein migrates as 27-32 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
15.8 kDa
Gln 19 - Asn 140
CD47,MER6,IAP,OA3
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by reduced SDS-PAGE
Canine CD47, His Tag (CD7-C52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Asn 140 (Accession # F1P6D7-1).
-20°C
CD47
Canine
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins