Learn More
Canrenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464597
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16464597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16464597 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1438
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Canrenone
CAS 976-71-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H28O3
Menge 50 mg
Synonym Aldadiene SC9376
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM)
SMILES C[C@@]12[C@]3(CCC(O3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C=CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 340.46
Formelmasse 340.46
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation